18284
Legionella Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Prodotti consigliati
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Legionella spp.
Descrizione generale
Componenti
Colistin sulphate 7500 U
Vancomycin 2.5 mg
Trimezhoprim 1.25 mg
Amphotericin B 1.25 mg
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)