18248
Protein Disulfide Isomerase from bovine liver
≥150 U/mg protein (protein ca. 40%)
Sinonimo/i:
PDI
About This Item
Stato
powder
powder with small lumps
Attività specifica
≥150 U/mg protein (protein ca. 40%)
PM
107 kDa by gel filtration
57 kDa by SDS-PAGE
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C7H5Cl2NO5S/c8-4-2-5(9)6(16(13,14)15-10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
DHUYKLYJBKXDBM-UHFFFAOYSA-N
Proprietà fisiche
Definizione di unità
Altre note
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)