Documenti fondamentali
181412
Supelco
Poly(butyl acrylate) solution
25 wt. % in toluene, analytical standard, average Mw 60,000 (Typical), average Mn 20,000 (Typical)
About This Item
Formula condensata:
(C7H12O2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.2 (37 °C, vs air)
Temp. autoaccensione
997 °F
PM
average Mn 20,000 (Typical)
average Mw 60,000 (Typical)
Composizione
solids, 25-30 wt. %
Concentrazione
25 wt. % in toluene
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
Temp. transizione
Tg -49 °C
Formato
single component solution
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Unit weight does not include weight of solvent.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)