179981
Luperox® A98, Benzoyl peroxide
reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
Benzoyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
solid
Temp. autoaccensione
176 °F
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
105 °C (lit.)
Gruppo funzionale
peroxide
phenyl
Stringa SMILE
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Thermal cross-linking of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) via radical-initiated reaction
- 3-D crosslinked carbon scaffolds
- poly(lactic-co-glycolic) acid (PLGA), MWCNT and singlewalled carbon nanotubes (SWCNT) scaffolds
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?