17208
Pseudomonas Isolation Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology, for primary isolation and identification of Pseudomonas
Sinonimo/i:
Pseudomonas Agar
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 13.6 g/L
magnesium chloride, 1.4 g/L
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
potassium sulfate, 10 g/L
triclosan (Irgasan), 0.025 g/L
Confezionamento
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
selective for Pseudomonas spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.