Documenti fondamentali
16811
Supelco
Reference Electrode
for ion-selective electrodes
About This Item
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
Grado
for ion-selective electrodes
Descrizione
S7 connector
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
reference electrode with bridge, PTFE diaphragm, filled with 3 M KCl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)