15997
Brewer Agar
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Anerobic Agar according to Brewer
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 12.6 g/L
casein peptone, 10 g/L
L-cystine, 0.4 g/L
D(+)-glucose, 10 g/L
methylene blue, 0.002 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium formaldehyde sulfoxylate, 1 g/L
sodium thioglycolate, 2 g/L
soy peptone, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
pH finale
7.2±0.2 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
anaerobic bacteria
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for coliforms
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)