Documenti fondamentali
154954-M
Supelco
Pentano
spectrophotometric grade, ≥99%
Scegli un formato
1 L
CHF 162.00
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 162.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.15
Beilstein:
969132
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.06
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
spectrophotometric grade
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
~8.3 %
Impurezze
≤0.01% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. ebollizione
35-36 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 °C (lit.)
Densità
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.60
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Stringa SMILE
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)