14389
Delphinidin chloride
analytical standard
Sinonimo/i:
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavylium chloride, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-1-benzopyrylium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤8.0% water
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.ClH/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6;/h1-5H,(H5-,16,17,18,19,20,21);1H
FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?