14190
Succinonitrile
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,2-Dicyanoethane, Butanedinitrile
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solid
P. ebollizione
265-267 °C (lit.)
Punto di fusione
50-54 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 130 g/L
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#CCCC#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2
IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?