Documenti fondamentali
13425
Sigma-Aldrich
Sodium ferrocyanide decahydrate
≥98.0%
Sinonimo/i:
Tetrasodium hexacyanoferrate decahydrate, Sodium hexacyanoferrate(II)
Scegli un formato
500 G
CHF 71.20
CHF 71.20
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 71.20
About This Item
Formula condensata:
Na4Fe(CN)6 · 10H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
484.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 71.20
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.20%
sulfate (SO42-): ≤0.20%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4Na.10H2O/c6*1-2;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;10*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;;;;;;;;
KJSGVRTUMXJODL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sodium ferrocyanide decahydrate can be used as a precursor to synthesize Na-enriched Na1+xFe[Fe(CN)6] frameworks in NaCl, which can be used as a cathode for sodium-ion batteries.(1)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Francisco Jiménez-Fiérrez et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(16) (2020-08-17)
Herein, a novel electrochemical glucose biosensor based on glucose oxidase (GOx) immobilized on a surface containing platinum nanoparticles (PtNPs) electrodeposited on poly(Azure A) (PAA) previously electropolymerized on activated screen-printed carbon electrodes (GOx-PtNPs-PAA-aSPCEs) is reported. The resulting electrochemical biosensor was validated