Documenti fondamentali
12386
Supelco
Maltyl isobutyrate
analytical standard
Sinonimo/i:
Maltol isobutyrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.495-1.499
n20/D 1.497 (lit.)
Densità
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)OC1=C(C)OC=CC1=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(2)10(12)14-9-7(3)13-5-4-8(9)11/h4-6H,1-3H3
VSBHYRPUJHEOBE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)