Documenti fondamentali
121495
Sigma-Aldrich
Rhodanile Blue
A complex of Nile Blue and Rhodamine B., Dye content 75 %
Scegli un formato
5 G
CHF 222.00
CHF 222.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 222.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H48ClN5O3
Peso molecolare:
778.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 222.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
Composizione
Dye content, 75%
λmax
552 nm
630 nm (2nd)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=N/C(=O)c4ccccc4C5=C6C=C\C(C=C6Oc7cc(ccc57)N(CC)CC)=[N+](\CC)CC)\c8ccccc38
InChI
UYQVPCFMVWEDCA-HAIIBULWSA-M
Applicazioni
Biological stain
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Manabu Kawada et al.
Anticancer research, 24(3a), 1561-1568 (2004-07-28)
Stromal cells play an important role in regulating epithelial malignancies through diffusible factors and adhesion. Modulation of the tumor-stromal cell interaction is an attractive target for new antitumor strategies. To screen for a modulator of the interaction, we have now
L Kass
Archives of pathology & laboratory medicine, 109(4), 320-324 (1985-04-01)
Using the oxazine dye rhodanile blue, large typical megakaryocytes and small megakaryocytes (micromegakaryocytes) from the bone marrows of normal persons, and from patients with a variety of preleukemic disorders, acute lymphoblastic and nonlymphoblastic leukemia, chronic granulocytic leukemia, and idiopathic thrombocytopenic