Merck
11630
2,2′-azobis(2-metilpropionitrile)
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
α,α′-azoisobutirronitrile, AIBN, Azobisisobutirronitrile, Iniziatore di radicali liberi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2C(CN)N=NC(CH3)2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.21
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-132-3
Beilstein/REAXYS Number:
1708400
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
impurities
≤2% water
ign. residue
≤0.1%
mp
102-104 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
InChI key
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
General description
Iniziatore di radicali
Application
  • Chimica dei polimeri: Analisi di una sintesi polimerica con l'utilizzo di AIBN in varie condizioni, con particolare attenzione alle proprietà di iniziazione termica (Suriyanarayanan & Nicholls, 2019).
  • Influenza della ciclodestrina sul comportamento UCST e LCST del poli (2-metacrilamido-caprolattame)-co-(N, N-dimetilacrilamide): esplora il ruolo dell'AIBN nei processi di copolimerizzazione che influenzano le proprietà dei polimeri rilevanti per applicazioni nelle scienze dei materiali (Burkhart & Ritter, 2014).
  • Preparazione e caratterizzazione di microcapsule di polianilina caricate con l'iniziatore 2,2′-azobis (2-metilpropionitrile) e suo rilascio controllato: mostra le applicazioni innovative dell'AIBN nelle tecniche di microincapsulazione, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni nell'industria degli adesivi (Zhang et al., 2022).
Preparation Note
Attenzione: questi prodotti rientrano nel campo di applicazione del German Explosives Act e richiedono perciò un trasporto in condizioni di refrigerazione - Per il trasporto si applicano costi supplementari.
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Self-react. C
supp_hazards
Classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
122.0 °F
flash_point_c
50 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)