Documenti fondamentali
11062
Sigma-Aldrich
(−)-Aristolene
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(1R,2S,4R,11R)-1,3,3,11-Tetramethyltri-cyclo[5.4.0.02.4]undec-6-ene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −93±2°, c = 1% in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.503
P. ebollizione
251-253 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCCC2=CC[C@@H]3[C@@H](C3(C)C)[C@@]12C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)