109479
Benzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 132 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
crystalline
Temp. autoaccensione
1061 °F
Confezionamento
poly bottle of 500 g
P. eboll.
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 2.9 g/L at 25 °C
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?