Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 37.90 | |
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 120.00 CHF 90.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +4.5±1, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
mp
86-96 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m1/s1
InChI key
OTKXCALUHMPIGM-HXUWFJFHSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| mp 86-96 °C | mp - | mp 105-110 °C | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form powder | form - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 289647-5G | 04061826284346 |
| 289647-25G | 04061826284339 |
| 07697-5G-F | 04061832641034 |
| 07697-1G-F | 04061826221266 |