Documenti fondamentali
07169
Supelco
BTEX Standard
analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Densità
0.998 g/mL at 20 °C
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Componenti
solution contains benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene, m-xylene, o-xylene, 10 μg/ml each in water
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)