06773
Acido caffeico
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC), powder, light beige
Sinonimo/i:
Acido 3,4-diidrossibenzene acrilico, Acido 3,4-diidrossicinnamico, Acido 3-(3,4-diidrossifenil)-2-propenoico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
matrix substance for MALDI-MS
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Colore
light beige
Punto di fusione
211-213 °C (dec.) (lit.)
Cationi in tracce
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Compatibilità
in accordance for UV test
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)