06655
(R)-(−)-1-Aminoethylphosphonic acid
≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
L-(−)-1-Aminoethylphosphonic acid, L-Ala(P)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (NT)
Attività ottica
[α]20/D −4.8±0.5°, c = 5% in H2O
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO3P/c1-2(3)7(4,5)6/h2H,3H2,1H3,(H2,4,5,6)/t2-/m1/s1
UIQSKEDQPSEGAU-UWTATZPHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)