06154
Aluminum standard for AAS
analytical standard, traceable to BAM
Sinonimo/i:
Aluminum chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
1.0 g/L Al in hydrochloric acid
tecniche
AAS: suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Stringa SMILE
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?