Documenti fondamentali
05890580
Isoxanthohumol
primary reference standard
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Scegli un formato
25 MG
CHF 429.00
CHF 429.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 429.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.40
Beilstein:
10199264
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.24
CHF 429.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
COc1cc(O)c(C\C=C(\C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3
YKGCBLWILMDSAV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)