Documenti fondamentali
05571501
Clove oil
secondary reference standard
Sinonimo/i:
Eugenia spp., Oil of cloves
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Durata
limited shelflife, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. ebollizione
251 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
Azioni biochim/fisiol
Essential oil used for its medicinal properties. Immunomodulator and anti-inflammatory.
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Eugenol (quantitative)
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Diclorometano anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
270997
Diclorometano