Documenti fondamentali
05138
Millipore
Vegetable Extract
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Meat extract replacement
Scegli un formato
500 G
CHF 101.00
CHF 101.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 101.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
CHF 101.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9%
Impurezze
≤15% ash
Perdita
≤7.0% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, light yellow
applicazioni
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Descrizione generale
Vegetable extract is a meat-free alternative to traditional peptones. With a wide distribution of peptides it meets the requirements for replacing Peptone from meat, enzymatic digest (Cat. No. 82962) to yield maximum growth of fastidious microorganisms.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.