Documenti fondamentali
04129
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
BMIMCl
Scegli un formato
5 G
CHF 67.30
25 G
CHF 320.00
CHF 67.30
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 67.30
25 G
CHF 320.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.67
Beilstein:
6449277
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 67.30
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Impurezze
≤0.2% water
Punto di fusione
~70 °C
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride is a high-purity ionic liquid (HPIL) with low water content.[1] It shows high cellulose-dissolving ability.[2]
Applicazioni
[BMIM]Cl in combination with glycerol forms an effective plasticizer with higher thermal stability, flexibility and tensile strength.[3]
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
377.6 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
192 °C - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Crystal structure of 1-butyl-3-methylimidazolium chloride. A clue to the elucidation of the ionic liquid structure
Saha, Satyen, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 32.8, 740-741 (2003)
Ionic Liquids for Catalysis
Aldrich Chemfiles, 5(6) null
Hydrolysis of cellulosic bamboo biomass into reducing sugars via a combined alkaline solution and ionic liquid pretreament steps
Kassaye, Samuel, Kamal K. Pant, and Sapna Jain
Renewable Energy, 104, 177-184 (2017)
Characteristics of starch-based films produced using glycerol and 1-butyl-3-methylimidazolium chloride as combined plasticizers.
Ren J, et al.
Starch/Staerke, 69(1-2) (2017)
Saccharification of cellulose in the ionic liquids and glucose recovery
Liu, Zhen, et al.
Renewable Energy (2017)