713066
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide
99%
Sinonimo/i:
BMIMI
Saggio
≥98.5% (HPLC)
99%
Stato
liquid
Impurezze
≤0.5% water
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
[I-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.HI/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
XREPTGNZZKNFQZ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
433.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
223 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?