03739
2,2′-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
purum, ≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥96.0% (GC)
Impurezze
≤1% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.461
P. eboll.
105-109 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?