03650
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt hydrate
12-14% Fe basis
Sinonimo/i:
EDTA iron(III) sodium salt, Iron(III)-sodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
12-14% (Fe basis)
Stato
powder or crystals
Composizione
Fe, 12-14%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
Impurezze
≤15.0% Loss on drying
Solubilità
hot water: 0.5 g/10 mL, clear to slightly hazy (Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Brown)
Stringa SMILE
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?