Documenti fondamentali
03585
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate monosodium salt
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
3-sn-Phosphatidic acid, 1,2-dipalmitoyl monosodium salt, L-β,γ-Dipalmitoyl-α-phosphatidic acid monosodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H68NaO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
670.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H69O8P.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(36)41-31-33(32-42-44(38,39)40)43-35(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h33H,3-32H2,1-2H3,(H2,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/t33-;;/m1../s1
NFRFUGBXJTXTMZ-QYKZUBHNSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)