Documenti fondamentali
02568
Sigma-Aldrich
cis-1-Bromo-2-ethoxyethylene
technical, ~85% (GC)
Sinonimo/i:
cis-2-Ethoxyvinyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.00
Beilstein:
1719935
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
~85% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.474
P. ebollizione
139-142 °C
Densità
1.42 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCO\C=C/Br
InChI
1S/C4H7BrO/c1-2-6-4-3-5/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
BCFCTTHZFYZOHT-ARJAWSKDSA-N
Altre note
Used to prepare the lithium compound[1]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K.S.Y. Lan et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 1595-1595 (1978)