Documenti fondamentali
02536
Supelco
Fluoride ionophore I
Selectophore
Sinonimo/i:
Bis(fluorodioctylstannyl)methane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H70F2Sn2
Numero CAS:
Peso molecolare:
742.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore
Stringa SMILE
CCCCCCCC[Sn](F)(CCCCCCCC)C[Sn](F)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/4C8H17.CH2.2FH.2Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;;;;;/h4*1,3-8H2,2H3;1H2;2*1H;;/q;;;;;;;2*+1/p-2
KNHZPNMTFJBTPD-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Selected application examples
Altre note
Selective ionophore used for the determination of fluoride[1][2]
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K. Perdikaki, K. Jurkschat et al.
Analytica Chimica Acta, 467, 197-197 (2002)
N. Chaniotakis, K. Jurkschat et al.
Inorganic Chemistry, 2283-2283 (2004)