Documenti fondamentali
00762
Sigma-Aldrich
(R)-4-Phenyloxazolidine-2-thione
≥98.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Attività ottica
[α]/D -75±5°, c = 0.2 in chloroform
Purezza ottica
enantiomeric ratio: 97.0:3.0 (LC)
Stringa SMILE
S=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NOS/c12-9-10-8(6-11-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,12)/t8-/m0/s1
LVIJIGQKFDZTNC-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
A highly selective and efficient chiral auxiliary[1] which can be directly reduced to its corresponding aldehyde and the chiral auxiliary by reductive cleavage with diisobutylaluminum hydride.[2]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Velazquez. F.; Olivo, H. F.
Current Organic Chemistry, 6, 303-303 (2002)
M T Crimmins et al.
Organic letters, 2(6), 775-777 (2001-02-07)
[formula: see text] Asymmetric aldol additions using chlorotitanium enolates of thiazolidinethione propionates proceed with high diastereoselectivity for the "Evans" or "non-Evans" syn product depending on the nature and amount of the base used. With (-)-sparteine as the base, selectivities of