Documenti fondamentali
00418
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Z-N-methyl-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.25
Beilstein:
2462310
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](N(C)C(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(11(14)15)13(2)12(16)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
QGEQKVZQPWSOTI-VIFPVBQESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)