935263
Fully Equipped Photo-electrochemical H-Cell (50 ml Volume)
Sinonimo/i:
IP-PECH50, Photo-electrochemical H-Cell
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Applicazioni
Photo- Electrochemical water splitting – Hydrogen generation
- Electro-chromism and Photo-chromism
- ECL Intensity studies
- Spectro-electrochemistry
- Solar Cell Applications
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)