Documenti fondamentali
00400585
(−)-Bornyl acetate
primary reference standard
Sinonimo/i:
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Beilstein:
2502036
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Tensione di vapore
0.6 mmHg ( 20 °C)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
223-224 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 - 194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 - 90 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)