Documenti
00083
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(PO3Me2)-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-O-(dimethylphospho)-L-tyrosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.34
Beilstein:
3632773
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impurezze
≤25 % (w/w) dioxane
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COP(=O)(OC)Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C16H24NO8P/c1-16(2,3)24-15(20)17-13(14(18)19)10-11-6-8-12(9-7-11)25-26(21,22-4)23-5/h6-9,13H,10H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t13-/m0/s1
SPVKDJVZEGSJSS-ZDUSSCGKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)