40-1010
Bromocresol Green solution
pH 3.8-5.4
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
pH
3.8-5.4
Stringa SMILE
O=S1(C2=CC=CC=C2C(C3=CC(Br)=C(O)C(Br)=C3C)(C4=CC(Br)=C(O)C(Br)=C4C)O1)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Compatibilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1