37-0690
Zirconium(IV) oxide
CP
Sinonimo/i:
Zirconia
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
Disponibilità
available only in Japan
P. eboll.
5000 °C (lit.)
Punto di fusione
2700 °C (lit.)
Densità
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N