Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥80.0%
Grade:
SAJ special grade
Bp:
137-140 °C (lit.)
Vapor pressure:
18 mmHg ( 37.7 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
SAJ special grade
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
18 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥80.0%
form
liquid
expl. lim.
7 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Application
- Vapour-Liquid Equilibrium for Xylenes + Tetrapropylene Glycol Binary Systems: Experimental Data and Regression.: This study presents experimental data and regression analyses for vapour-liquid equilibrium in xylenes and tetrapropylene glycol binary systems, providing valuable insights for separation processes in chemical engineering (Fendu et al., 2022).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xileni
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
hearing organs, Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
82.4 °F
flash_point_c
28 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?