30-4160
Trietanolammina
JIS special grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
2,2′,2′′-Nitrilotrietanolo, Tris(2-idrossietil)ammina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
5.14 (vs air)
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
600 °F
Limite di esplosione
8.5 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
Intervallo di pH utile
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
P. eboll.
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17.9-21 °C (lit.)
Densità
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
354.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
179 °C