28-5880
Acido solforico
≥97.0%, SAJ super special grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ super special grade
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 146 °C)
Descrizione
Nominally 95-98% H2SO4
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
pH
1.2 (5 g/L)
P. eboll.
~290 °C (lit.)
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1