Documenti fondamentali
28-4680
Sigma-Aldrich
Solvent naphtha
CP
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
CP
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
25.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)