1.20091
Silice
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
fine powder
Dimensione particelle
17-25 μm (d50)
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
1710 °C
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Solubility enhancement of APIs
- Unparalleled stabilization of the amorphous solid state
- Unique pore structure (6 nm diameter) and a very high surface area (500 m²/g)
- Perfect fit to stabilize poor glass former molecules
- Platform approach to manage API particle and polymorph variation
- No specific equipment/extra capital invest needed to stabilize the amorphous form of APIs
- High-end application support
Confezionamento
1200911000 // Wide necked plastic bottle in corrugated box
1200919025 // Standard PE bag in PE square drum
Note legali
Applicazioni
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.