28-4490
Sodium thiocyanate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
4.8 (20.1 °C, 1070 g/L)
Punto di fusione
287 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1