28-3809
Sodium phosphate monobasic
SAJ special grade, 99.0-101.0%
Sinonimo/i:
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
99.0-101.0%
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1