Documenti fondamentali
28-3635
Sigma-Aldrich
Sodium percarbonate
CP
Sinonimo/i:
Hydrogen peroxide sodium carbonate adduct
About This Item
Formula condensata:
Na2CO3·1.5H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
CP
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges