Documenti
24-5630
Sigma-Aldrich
Potassium sulfide
CP
Sinonimo/i:
Dipotassium monosulfide, Dipotassium sulfide, Potassium monosulfide
About This Item
Formula condensata:
K2S
Peso molecolare:
110.26
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
CP
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3