24-4740
Potassium hydroxide solution
0.5 M in ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
0.5 M in ethanol
1/2 N
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C