24-4720
Potassium hydroxide solution
1 M
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 M
1 N
Stringa SMILE
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter