Documenti fondamentali
24-0569
Sigma-Aldrich
Olio minerale
JIS special grade
Sinonimo/i:
Mineral oil
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado:
JIS special grade
tecniche:
immunohistochemistry: suitable
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
JIS special grade
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Olio minerale meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M1180
Olio minerale
Olio minerale light
Sigma-Aldrich
330779
Olio minerale
Olio minerale PCR Reagent
Sigma-Aldrich
M8662
Olio minerale
Olio minerale light oil, suitable for mouse embryo cell culture, BioXtra
Sigma-Aldrich
M5310
Olio minerale
Olio minerale light oil, (neat)
Sigma-Aldrich
M8410
Olio minerale
Akira Endo et al.
Plant physiology, 147(4), 1984-1993 (2008-06-14)
The regulation of abscisic acid (ABA) biosynthesis is essential for plant responses to drought stress. In this study, we examined the tissue-specific localization of ABA biosynthetic enzymes in turgid and dehydrated Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) plants using specific antibodies against 9-cis-epoxycarotenoid